Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175.
Marque:  Thermo Scientific™ 140440
1467.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.41
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Code produit. 15604289
  • 1545.00€ / 2 pièces
En stock
Description
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175. Le format de culture cellulaire linéaire à plusieurs couches, facile à utiliser et permettant une évolutivité aisée, est idéal pour les laboratoires de recherche ainsi que pour les applications commerciales.
Caractéristiques :
  • Système prêt à l’emploi
  • Bouchon par grand évent à vis
  • Conception versatile de l’orifice pour le versement et le remplissage aseptique
Avantages :
  • Amélioration de la productivité : effectuez le remplissage et le vidage cinq fois plus rapidement que les flacons T175
  • Démarrage rapide : aucun accessoire nécessaire avec les systèmes Cell Factory EasyFill
Pour commencer :
Versez simplement le milieu directement dans la grande ouverture du système Cell Factory EasyFill.
Spécification
Spécification
Ensachés individuellement
2
Flacon de culture
Ventilé/Fermé
40
Verre
2
Stérile
25440 cm²
10 cuves
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.