Learn More
Thermo Scientific™ Laveurs Nunc™ Immuno
Lavez facilement une grande variété de plaques multi-puits grâce à ces laveurs Immuno, disponibles en versions 8 et 12 canaux pour sʼadapter à toutes les plaques de 96 puits.
1009.80€ - 1080.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de plaques | Plaques de 96 puits |
Type | Lave-plaques |
Comprend | Kit de pièces de rechange, règle et rack. |
Largeur (impériale) | 4.5 in. |
Code produit | Marque | Nbre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10337401
|
Thermo Scientific™
470174 |
8 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10758091
|
Thermo Scientific™
470175 |
12 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Lavez facilement une grande variété de plaques multi-puits grâce aux laveurs Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno. Ces laveurs conviennent parfaitement aux laboratoires à bas débit qui ne disposent pas de laveurs de microplaques. Ils sont disponibles en versions 8 et 12 canaux pour sʼadapter à toutes les plaques de 96 puits.
Caractéristiques :
- Permettent dʼobtenir un lavage uniforme et efficace
- Peuvent être autoclavés pour une stérilisation à 121°C (250°F)
- Adaptables à toutes les formes de puits
- Ne nécessitent aucune connexion électrique
- Leur conception élimine le suremplissage et la contamination croisée
Caractéristiques :
- 26 x 11,5 x 9,5 cm (10,25 x 4,5 x 3,75″) (L x l x P).
Contient :
- Deux vis de serrage et une règle pour effectuer des réglages de différents types de puits
- Un rack pour un stockage sécurisé
- Un kit de pièces détachées pour les opérations de maintenance de routine et de nettoyage des canules (avec cinq joints toriques différents et un ressort)
Spécification
Blanc | |
Lave-plaques | |
4.5 in. | |
10.25 in. | |
3.75 in. |
Plaques de 96 puits | |
Kit de pièces de rechange, règle et rack. | |
11.5 cm | |
26 cm | |
9.5 cm |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.