Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™
Pour vos applications de microscopie à fort grossissement et vos analyses d’images confocales, optez pour la lamelle compartimentée Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marque:  Thermo Scientific™ 155411
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.70000kg
Code produit. 11327724
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Cultivez, colorez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ avec un fond en verre borosilicaté n° 1 offre les caractéristiques optiques requises pour l’analyse d’images confocales et à fort grossissement. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
  • La chambre de culture sur lamelle est parfaite pour l’analyse d’images confocale
  • Optimale pour les observations de microscopie inversée haute puissance
  • Chambres d’introduction de milieu non amovibles en polystyrène, fixées sur une lamelle compartimentée en verre borosilicaté 1,0
  • Stérile
Spécification
Spécification
8
PS
Culture cellulaire
0.2 à 0.4 ml
Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques
57 x 25 mm
Transparent
0.8 cm²
Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles
Borosilicaté
0,13 à 0,17 mm
16
Stérile
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.