Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™
Pour vos applications de microscopie à fort grossissement et vos analyses d’images confocales, optez pour la lamelle compartimentée Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
172.80€ - 1323.00€
Spécification
Matériau du couvercle | PS |
---|---|
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Matériau | Borosilicaté |
Épaisseur (métrique) | 0,13 à 0,17 mm |
Comprend | Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques |
Code produit | Marque | Description | Matériau | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16210671
|
Thermo Scientific™
155361 |
Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible | Borosilicaté | 1 |
250.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16230671
|
Thermo Scientific™
155380 |
Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 2 |
250.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16250671
|
Thermo Scientific™
155383 |
Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 4 |
251.00€
16 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16270671
|
Thermo Scientific™
155411 |
Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 8 |
251.00€
16 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10058990
|
Thermo Scientific™
155361 |
Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible | Borosilicaté | 1 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11307724
|
Thermo Scientific™
155383 |
Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10068990
|
Thermo Scientific™
155380 |
Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10778091
|
Thermo Scientific™
155383 |
Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10384221
|
Thermo Scientific™
155411 |
Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 8 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11327724
|
Thermo Scientific™
155411 |
Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 8 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11387714
|
Thermo Scientific™
155380 |
Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles | Borosilicaté | 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Cultivez, colorez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ avec un fond en verre borosilicaté n° 1 offre les caractéristiques optiques requises pour l’analyse d’images confocales et à fort grossissement. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
Caractéristiques :- Chambre de milieu solidement fixée au verre de protection borosilicaté n° 1 par un adhésif en silicone de qualité médicale non toxique
- La chambre en polystyrène n’est pas amovible et nécessite un microscope inversé pour la visualisation
- Le couvercle en polystyrène ajusté sans poignée supérieure minimise l’évaporation
Informations relatives à la commande :
- Peut être acheté en cas de 96 ou de 16 boîtes.
- Lamelle fournie stérile dans des plateaux d’incubation pratiques et empilables.
Garantie : 90 jours
Spécification
PS | |
Borosilicaté | |
Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques | |
57 x 25 mm | |
Transparent |
Culture cellulaire | |
0,13 à 0,17 mm | |
16 | |
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.