Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à puits unique Nunc™ OmniTray™
Analysez des bibliothèques, l’hybridation d’ADN, les techniques standard de boîte de Pétri et la prolifération bactérienne grâce aux plateaux Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Marque: Thermo Scientific™ 264728
353.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21928" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.45500kg
Description
Fabriqués en polystyrène transparent avec un encombrement standard des microplaques, les plateaux OmniTrays™ Thermo Scientific™ Nunc™ sont parfaits pour les bibliothèques d’écrans et l’hybridation d’ADN. Disponible en version standard avec 2 coins entaillés et en version rectangulaire optimisée pour l’automatisation. Surface traitée pour la culture cellulaire ou non traitée pour la croissance bactérienne et l’isolement des colonies.
Caractéristiques :- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques et le comptage des colonies.
- Le polystyrène non traité est hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- La surface traitée pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’adhérence et la croissance des cellules.
- Clarté optique rendant les colonies faciles à voir.
- Le plateau peut être congelé à -20°C.
Le plateau Nunc OmniTray agit comme :
- Support pour membrane lors des opérations de dot blotting
- Conteneur pour les étapes de dénaturation, d’hybridation et de lavage
- Conteneur de stockage pour membranes
Réf. N ° : 140156 et 140175
- Forme rectangulaire améliorée convenant idéalement aux systèmes de prélèvement et d’affichage automatiques
Recommandées dans les cas suivants :
- Dot blotting
- Dénaturation / hybridation / lavage
- Croissance bactérienne
- Stockage de membranes
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes à la recommandation de l'American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Fermeture incluse | |
Rectangulaire | |
Transparent | |
Rectangulaire | |
Non traité | |
35 ml | |
Dimension de la microplaque avec 2 coins crantés | |
90 | |
127,76 mm | |
32 mm |
Transparent | |
Polystyrène | |
90 ml | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque à un seul puits | |
1 | |
Couvercle | |
10 | |
85,47 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.