Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Nunc™
Préparez des échantillons dans des environnements hospitaliers, des sciences alimentaires ou de pharmacologie avec les boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Nunc™.
303.00€ - 304.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | PS |
Forme | Rond |
Stérilité | Stérile |
Type | Boîte de Pétri |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10051622
|
Thermo Scientific™
249964 |
140 mm |
304.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10444912
|
Thermo Scientific™
263991 |
90 mm |
303.00€
320 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Préparez des échantillons dans des environnements hospitaliers, des sciences alimentaires ou de pharmacologie avec les boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Nunc™. Conçues pour optimiser les applications de culture cellulaire et les types de cellules, ces boîtes sont disponibles avec une grille moulée et fournissent de bons résultats dans les distributeurs automatiques en raison de leur planéité complète et de leur hauteur uniforme.
- Traitées par Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta, une modification de surface exclusive favorisant une adhérence maximale pour la culture de nombreux types de cellules différents
- Fabriquées en polystyrène à transparence optique de haute qualité, avec couvercle
- Dotées de bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
- Existent avec ou sans orifices d’aération pour les échanges gazeux
- Stérilisées par irradiation gamma
Spécification
Plat | |
Rond | |
Boîte de Pétri |
PS | |
Stérile | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.