Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs de transport et universels Nunc™ avec bouchons
Stockez et transportez en toute sécurité du sang, de lʼurine, des matières fécales et dʼautres échantillons grâce aux récipients de transport universels avec bouchons Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 360585
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.40400kg
Description
Stockez et transportez en toute sécurité du sang, de lʼurine, des matières fécales et dʼautres échantillons grâce aux récipients de transport et universels Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons. Ces conteneurs ont été conçus avec des récipients intérieur et extérieur offrant une haute résistance mécanique. Les bouchons sont conçus pour éviter lʼadhésion des gouttelettes sur la surface, ce qui réduit le risque des aérosols. Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine de haute pureté et moulés selon des processus de fabrication ultramodernes. Les produits de laboratoire en plastique offrent une alternative plus sûre par rapport au verre tout en conservant la précision.
Caractéristiques :
Récipients universels
- Volume utile : 25mL
- Boîte extérieure disponible en matière transparente ou opaque
- En polystyrène avec bouchons en polyéthylène (excepté le 374799 dont le corps est en polystyrène avec du polyéthylène, du polystyrène hautement résistant aux chocs et du polystyrène faible densité)
- Flacons disponibles stériles ou non stériles, avec ou sans spatule pour la manipulation des échantillons solides et semi-solides
- Certains sont dotés d’une surface d’écriture
- Volume Testé RCF : 4000
Récipient de transport
- Polypropylène avec bouchon en polyéthylène ou polystyrène hautement résistant aux chocs avec polyéthylène
- Le 374799 est constitué dʼun conteneur universel avec zone dʼécriture et spatule dans un conteneur de transport compact
Spécification
Récipient universel et de transport | |
PS | |
25 ml | |
Polyéthylène | |
Récipient universel de 25 ml avec cuiller | |
Labeled | |
50 |
Oui | |
Stérile | |
Les récipients universels et de transport ont été soumis au test de mise sous vide à 95 kPa décrit dans les instructions d’emballage ONU 602/650 relatives au transport de substances infectieuses et d’échantillons diagnostiques. Les récipients universels portent le marquage CE. | |
Transparent | |
Cuillère | |
300 | |
4000 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.