Learn More
NUP43 Antibody, R&D Systems™
Code produit 30046557 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30046557 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30046557 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP329504
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUP43 Polyclonal specifically detects NUP43 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NUP43
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Alias de gène bA350J20.1, FLJ13287, nucleoporin 43kDa, nucleoporin Nup43, Nup107-160 subcomplex subunit Nup43, p42
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Between 330 and 380
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 348995
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus