Learn More
NUP93 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18607802 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607802 0.02 mL 0.02mL
18651412 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18607802 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2948880.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
NUP93 Polyclonal specifically detects NUP93 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NUP93
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène KIAA0095Nucleoporin Nup93,93 kDa nucleoporin, MGC21106, nuclear pore complex protein Nup93, nucleoporin 93kDa
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 670-819 of human NUP93 (NP_055484.3). IAERYRAQGISANKFVDSTFYLLLDLITFFDEYHSGHIDRAFDIIERLKLVPLNQESVEERVAAFRNFSDEIRHNLSEVLLATMNILFTQFKRLKGTSPSSSSRPQRVIEDRDSQLRSQARTLITFAGMIPYRTSGDTNARLVQMEVLMN
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9688
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG