missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
NUPL2 Polyclonal antibody specifically detects NUPL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | NUPL2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | Tris-citrate/phosphate pH 7 -8. |
| Alias de gène | CG1NUP42 homolog, H_RG271G13.9, hCG1, NLP_1, NLP-1, Nucleoporin hCG1, nucleoporin like 2, nucleoporin-like protein 1, nucleoporin-like protein 2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Between 150 and 200 |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 100 μg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?