Learn More
NUT Antibody (1G6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-31146
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18778873
  • 484.00€ / 0.10mg
Description
NUT Monoclonal specifically detects NUT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NUT
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot 2 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml
C15orf55, chromosome 15 open reading frame 55, DKFZp434O192, FAM22H, MGC138683, MGC138684, Nuclear protein in testis, NUT, protein NUT
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1G6
Unconjugated
Q86Y26
NUTM1
Partial recombinant protein made to an internal portion of human NUT (between amino acids 400-700) [UniProt Q86Y26].
0.1 mg
Cancer
256646
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only