Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Ensembles de tampon nutritif pour E. coli, coliformes et entérobactéries
Les kits de tampon nutritifs Sartorius Stedim Biotech™ pour E. coli, coliformes et entérobactéries sont des milieux de culture stériles et déshydratés pour les tests microbiologiques.
254.00€ - 262.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
À utiliser avec (application) | Tests pour les organismes coliformes chromogènes (conformément à la norme ISO 9308-1) |
Comprend | 100 filtres à membrane stériles conditionnés de 47 mm |
Nb par paquet | 100/boîte, conditionnés individuellement dans des boîtes de Petri |
Code produit | Marque | Type de membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982480
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--47----RDN |
Membranes de 47 mm Microsart™ e.motion |
262.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972480
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--47------N |
Membranes de 47 mm |
254.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15902490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--50----RDN |
Membranes de 50 mm Microsart™ e.motion |
262.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15992480
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--50------N |
Membranes de 50mm |
254.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pratiques et faciles à manipuler, elles réduisent la main-d'œuvre et simplifient de nombreuses procédures de tests microbiologiques.
- Les tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés.
- Une fois humidifiés avec 3,0–3,5 ml d'eau stérile et déminéralisée (ou distillée), ils sont immédiatement prêts à l'emploi.
- Prêt à l'emploi pendant au plus 24 mois.
- Membranes incluses : fournies avec les filtres à membrane adaptés, qui sont également pré-stérilisés et conditionnés individuellement.
- Économique.
- Manipulation facile.
- Qualité homogène.
- Stockage sans problèmes à température ambiante pendant au plus 24 mois.
- Conforme aux normes internationales : Outre la directive européenne sur l'eau potable, elles sont conformes à d'autres réglementations et recommandations internationales : entre autres, les pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux aliments, réglementations sur les eaux minérales, directives applicables aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC, et les recommandations de l'industrie alimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA.
Spécification
Stérile | |
Tests pour les organismes coliformes chromogènes (conformément à la norme ISO 9308-1) | |
100 filtres à membrane stériles conditionnés de 47 mm | |
100/boîte, conditionnés individuellement dans des boîtes de Petri |