Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en nylon, 8 sorties
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
Marque: Cole-Parmer™ 31522-53
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fabriqué en nylon pour des applications économiques générales.
- Offre une bonne compatibilité chimique.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Collecteur en nylon, 8 sorties | |
8,75 in | |
–60°F | |
1/2 po | |
NPT(F) 3/8 po | |
1,5 in | |
1,5 in | |
180°F |
Nylon | |
22,23 cm | |
-54°C | |
NPT(F) 1/2 po | |
3,81 cm | |
3,81 cm | |
200°psi | |
82°C |