Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en nylon, 8 sorties
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
67.60€ - 115.00€
Spécification
Type de produit | Collecteur en nylon, 8 sorties |
---|---|
Matériau | Nylon |
Température min. de fonctionnement (impériale) | –60°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -54°C |
Pression maximale | 200°psi |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11785228
|
Cole-Parmer™
31522-49 |
1/4 po |
67.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705238
|
Cole-Parmer™
31522-53 |
1/2 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Beschreibung
- Fabriqué en nylon pour des applications économiques générales.
- Offre une bonne compatibilité chimique.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spezifikation
Collecteur en nylon, 8 sorties | |
–60°F | |
200°psi | |
82°C |
Nylon | |
-54°C | |
180°F |