Learn More
Cole-Parmer™ Collecteur en nylon, 8 sorties
Augmentez votre débit et votre capacité de ligne
Marque: Cole-Parmer™ 31522-49
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fabriqué en nylon pour des applications économiques générales.
- Offre une bonne compatibilité chimique.
- Disponibles dans un vaste choix de configurations adaptées à un large éventail d’applications.
Spécification
Collecteur en nylon, 8 sorties | |
6,25 in | |
–60deg;F | |
1/4 po | |
NPT(F) 1/8 po | |
1 po | |
1 po | |
180°F |
Nylon | |
15,88 cm | |
-54deg;C | |
NPT(F) 1/4 po | |
2,54 cm | |
2,54 cm | |
200°psi | |
82°C |