Learn More
Merck Nylon Net Filters, 0.45 μm
Hydrophilic nylon membrane
Marque: Merck HNWP02500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Hydrophilic nylon membrane
Les filtres en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Filtres à membrane en nylon avec des tailles de pores allant de 0,20 à 1,2 µm et 2) Filtres à tamis tissé avec ouvertures de maille allant de 5 à 180 µm.Notre filtre à tamis en nylon tissé de 5 µm (NY054700) est couramment utilisé dans l’industrie automobile pour l’analyse de la propreté.
Caractéristiques et avantages :
- Large gamme de tailles de pores disponibles
- Résistant aux solvants agressifs
Applications : Élimination et clarification des particules ; filtration par solvant ; analyse des particules ; surveillance de la peinture ; analyse de propreté automobile
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Hydrophile | |
25 mm |
35,5 psi | |
Nylon | |
Non stérile | |
Clarification de solutions aqueuses ou organiques avant l’analyse HPLC. | |
100Pack | |
Membranes filtrantes | |
25 mm |