Learn More
Sel de sodium, O-Cresolsulfonphtaleindi-(acide méthylamino-ioacétique), pur, réactif spécial pour métaux, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1611-35-4
C31H32N2O13S
672.66
11493
ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
2-[({5-[3-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]acetic acid
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
1611-35-4
C31H32N2O13S
672.66
11493
ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
2-[({5-[3-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]acetic acid
CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Couleur Violet
Forme physique Solide
Quantité 5 g
Conditionnement Cuve en verre
Identifiant produit
  • o-Cresolsulfonphthaleindi-(methyl-iminodiacetic acid) sodium salt