Learn More
Oakton™ Grand écran étanche Oakton™ pHTestr™ 30
Sa conception compacte et polyvalente convient au travail sur le terrain comme en laboratoire.
135.00€
Spécification
Précision (pH) | ±0,01 |
---|---|
Précision (température) | ± 1°C |
À utiliser avec (application) | Fonction Hold, arrêt automatique, messages d’erreur, étanche à l’eau, à la poussière et flottant |
Gamme (pH) | –1 à 15 |
Résolution (pH) | 0,01 |
Includes: Meter Only package includes meter, electrode, four 1.5V batteries, instructions. Meter Kit package includes meter; electrode; two each of pH 4.01, 7.00, 10.00 buffers and rinse solution in single-use pouches, sample jar, batteries, instructions and hard Plastic carrying case
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13444606
|
Oakton™
35634-30 |
Instrument de mesure, électrode, quatre piles 1,5 V, instructions |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Affichage simultané du pH et de la température
- La mesure de la température va de 0,0°C à 50,0°C
- Convient pour la plupart des procédures de test ASTM et EPA
- Basé sur un microprocesseur, avec des mesures précises du pH à 0,01
- L’électrode à jonction double remplaçable (S65290 ou NC9830226) est recouverte d’un gel de référence supplémentaire pour une durée de vie plus longue
- Compensation automatique de la température
- Étalonnage à trois points par bouton-poussoir
- Reconnaissance automatique du tampon : ensembles de tampons sélectionnables
- Fonction de mise en attente ; arrêt automatique ; messages d’erreur
- Étanche à l’eau et à la poussière et il flotte (conforme aux normes IP67)
Informations sur la commande
Informations de commande: Dimensions de l’instrument de mesure : 6-1/2 po de H x 1-1/2 po de dia. (16,5 x 3,8 cm). Poids d’expédition (instrument de mesure uniquement) : 4,5 oz (125 g).
Garantie
Garantie de un an.
Spécification
±0,01 | |
Fonction Hold, arrêt automatique, messages d’erreur, étanche à l’eau, à la poussière et flottant | |
0,01 | |
0,1deg;C | |
États-Unis, NIST | |
1 an | |
0,1 pH | |
32,0 à 122,0 ºF | |
16,5cm | |
3,8 cm |
± 1°C | |
–1 à 15 | |
1 à 3 | |
LCD | |
IP 67 | |
± 0,1 pH | |
pH -1 à 15 | |
0 à 50deg;C | |
1,5 in |