Learn More
OAS2 Monoclonal Antibody (OTI2G3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA802825S
Description
OAS2 Monoclonal antibody specifically detects OAS2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| OAS2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P29728 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4939 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2G3 | |
| Unconjugated | |
| OAS2 | |
| (2-5')oligo(A) synthase 2; (2'-5')oligo(A) synthetase 2; 2',5'-oligoadenylate synthetase-like 11; 2,5-oligoadenylate synthetase-like 11; 2'-5' oligoadenylate synthetase 2; 2'-5' oligoadenylate synthetase-like 11; 2-5A synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2, 69/71kDa; A synthetase 2; MGC78578; Oas2; Oasl11; p69 OAS / p71 OAS; p69OAS / p71OAS | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 60-335 of human OAS2 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.