Learn More
OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Antibody (CL3771), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
280.00€ - 539.00€
Tekniske data
Antigène OATP1B3/SLCO1B3/OATP8
Clone CL3771
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:10000
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantité Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantité Pris Mængde & tilgængelighed  
18256951
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-61637
100 μL
539.00€
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18607207
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-61637-25ul
25 μL
280.00€
25µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Monoclonal specifically detects OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
OATP1B3/SLCO1B3/OATP8
Immunohistochemistry 1:500 - 1:10000
Unconjugated
Mouse
Human
28234
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QGKDTKASDNERKVMDEANLEFLNNGEHFVPSAGTDSKTCNLDMQDNAAA
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
CL3771
Monoclonal
Purified
Cancer
Liver-specific organic anion transporter 2, liver-specific organic anion transporter 3TM13, LST2, LST-2, LST3, OATP1B3LST-3TM13, OATP8, OATP-8, Organic anion transporter 8, organic anion transporter LST-3c, Organic anion-transporting polypeptide 8, SLC21A8, solute carrier family 21 (organic anion transporter), member 8, Solute carrier family 21 member 8, solute carrier organic anion transporter family member 1B3, solute carrier organic anion transporter family, member 1B3
SLCO1B3
IgG1
Protein A purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.