missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
OBFC1 Monoclonal specifically detects OBFC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
| Antigène | OBFC1 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2E4 |
| Conjugué | DyLight 405 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formule | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gène | AAF44, AAF-44, alpha accessory factor 44, bA541N10.2, CST complex subunit STN1, oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold containing 1, Oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold-containing protein 1, replication protein A 32 kDa subunit, RP11-541N10.2, RPA-32, STN1FLJ22559, Suppressor of cdc thirteen homolog |
| Symboles de gène(s) | STN1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?