Learn More
Invitrogen™ Ochratoxin A Monoclonal Antibody (2A4)
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ MA549666
363.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24145" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Antibody tested in indirect ELISA.
Spécification
| Ochratoxin A | |
| Monoclonal | |
| 13 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Conjugate of OTA hapten and KLH. | |
| 200 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page | |
| 2A4 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| Fungi | |
| Antibody | |
| IgG |