Description
44470 Polyclonal specifically detects 44470 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | OCT1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formule | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | P14859 |
| Alias de gène | FLJ42836, Oct-1, OCT1class 2, transcription factor 1, POU class 2 homeobox 1, POU domain class 2, transcription factor 1 |
| Symboles de gène(s) | POU2F1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |