missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OCT4 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-05882CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
OCT4 Polyclonal antibody specifically detects OCT4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| OCT4 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| class 5, transcription factor 1, MGC22487, Oct-3, OCT3Oct4, Oct-4, Octamer-binding protein 3, otc-4, OTF3POU domain class 5, transcription factor 1, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human OCT4. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Chromatin Research, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators | |
| 5460 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu