Learn More
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Marque:  Macherey-Nagel™ 711710.100
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10566121
  • 1905.00€ / 100g
Expédition estimée: 19-06-2024
Spécification
7 μm
Colonnes HPLC
Phases C18 Polygosil
300 A
100 g