Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques octogonaux Spinbar™
Les barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec anneau de rotation intégré sont les plus utilisés pour l’agitation de petits volumes dans des récipients tels que des flacons, des tubes et des formeurs de gradient.
6.85€ - 26.25€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 |
Couleur | Blanc |
Matériau | Aimant Alnico |
Forme | Octogonale |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11775054
|
Bel-Art™
F37110-0078 |
0,31 in | 8 mm | 0,87 in | 22 mm |
6.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15415504
|
Bel-Art™
F37110-5838 |
0,37 in | 9,5mm | 0,625 in | 16 mm |
7.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16459323
|
Bel-Art™
F37110-0003 |
0,5 in | 12,7mm | 3 po | 76,2mm |
26.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17936060
|
Bel-Art™
F371101128/EMD/S35820 |
0.37 in. | 9.5 mm | 1.5 in. | 38 mm |
10.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Les barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec anneau de rotation intégré sont les plus utilisés pour l’agitation de petits volumes dans des récipients tels que des flacons, des tubes et des formeurs de gradient. Ils sont particulièrement utiles dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie pour lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués.
- L’aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Téflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Le profilé interrompu offre une plus grande surface et une turbulence accrue par rapport à la surface lisse des barreaux cylindriques
- L’anneau de rotation limite la friction et le broutement
- Autoclavable
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Octogonale |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 | |
Aimant Alnico |