Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE sont autoclavables et comprennent un anneau de rotation. Les surfaces planes offrent une grande action de mélange.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.11880kg
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
- Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
- Autoclavables
Spécification
9,5mm | |
Blanc | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Octaédrique |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
10/boîte | |
Oui | |
51 mm |