Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE sont autoclavables et comprennent un anneau de rotation. Les surfaces planes offrent une grande action de mélange.
14.20€ - 58.80€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11577772
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 8 mm |
14.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11507782
|
Fisherbrand™
|
38 mm | 8mm |
44.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11537782
|
Fisherbrand™
|
38 mm | 9,5mm |
48.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11547782
|
Fisherbrand™
|
51 mm | 9,5mm |
47.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11527782
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 9.5 mm |
26.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11557782
|
Fisherbrand™
|
64 mm | 9.5 mm |
58.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
- Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
- Autoclavables
Spécification
10/boîte |