missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCTN2/SLC22A5 Antibody (893753) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Code produit 30177149 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30177149 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30177149 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB11004JF669

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

OCTN2/SLC22A5 Monoclonal antibody specifically detects OCTN2/SLC22A5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène OCTN2/SLC22A5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 893753
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CDSP, FLJ46769, High-affinity sodium-dependent carnitine cotransporter, OCTN2high-affinity sodium dependent carnitine cotransporter, OCTN2VT, organic cation transporter 2, organic cation transporter 5, Organic cation/carnitine transporter 2, SCD, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 5, solute carrier family 22 (organic cation/carnitine transporter), member 5, solute carrier family 22 member 5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 transfected with human SLC22A5, Accession # O76082
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6584
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.