Learn More
OHAUS™ Balances de précision Adventurer™
Trouvez le bon équilibre entre des fonctionnalités ingénieuses et des capacités de pesée fonctionnelles et simples.
1580.00€ - 1880.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sécurité du produit : CSA C22.2 N° 61010-1, UL 61010-1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pesée, comptage de pièces, pourcentage Pesée, contrôle |
Plage de températures (impériale) | 50°F à 86°F |
Plage de températures (métrique) | 10 °C à 30 °C |
Alimentation électrique | Entrée adaptateur secteur : 100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz ; Adaptateur secteur |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15581926
|
OHAUS™
30206079 |
AX422 | 420g | 0,01 g | ≤ 1,5 sec |
1580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15501936
|
OHAUS™
30206081 |
AX822 | 820g | 0,01 g | ≤1,5 sec |
1740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15533883
|
OHAUS™
30122619 |
AX8201 | 8,2 kg | 0,1 g | ≤1,5 sec |
1880.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15553883
|
OHAUS™
30127970 |
AX4201 | 4,2 kg | 0,1 g | ≤1,5 sec |
1750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Fournissent des résultats de pesée stables et fiables pour les tâches de pesée routinières.
- Temps de stabilisation rapide améliorant la productivité en laboratoire
- Étalonnage externe : étalonnage traditionnel lors duquel l’opérateur étalonne manuellement la balance avec sa sélection de valeur de pesée d’étalonnage pour garantir la précision sur chaque modèle
- AutoCal™ : sélectionnez les modèles qui disposent du système d’étalonnage interne automatique OHAUS qui effectue l’entretien de routine en étalonnant quotidiennement la balance
- L’écran tactile en couleur permet un fonctionnement facile et rapide des applications Adventurer
- Utilisez et accédez à neuf modes d’application et à de nombreuses fonctions qui éliminent le besoin d’effectuer plusieurs calculs manuels grâce à l’écran tactile couleur moderne
- Les opérateurs peuvent porter des gants de laboratoire lors de l’utilisation de l’écran tactile, ce qui élimine les inconvénients et risques associés au fait d’enfiler et de retirer constamment les gants
- Outre l’écran tactile, l’Adventurer a également six touches mécaniques qui fournissent une rétroaction tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives telles que la tare, la mise à zéro, l’étalonnage et l’impression.
- Modes d’application : pesée, pesée dynamique, maintien de l’affichage, comptage des pièces, détermination de la densité, totalisation, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, formulation
- La fonction d’horloge en temps réel conserve le temps précis même pendant une perte de puissance et la capacité de données BPL peut enregistrer le nom de l’échantillon, le nom des projets et les ID des balances pour mieux répondre aux exigences en matière de traçabilité et de conformité
- La fonction de clonage vous permet d’enregistrer les paramètres de l’utilisateur et de l’application sur une clé USB à mémoire flash qui peut être facilement utilisé pour configurer des balances Adventurer supplémentaires
- Lors de l’utilisation de la fonction de poids minimum, l’affichage indique clairement que le poids de votre échantillon actuel est inférieur à la limite minimale définie : il suffit d’augmenter le poids de l’échantillon pour s’assurer que vos résultats correspondent à vos normes
- Certains modèles disposent d’un pare-vent compact conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité
- Fonctions supplémentaires : Interface RS232, crochet de pesée intégré sous la balance, enveloppe protectrice de boîtier complète, plateau en acier inox amovible, fond de boîtier en métal moulé sous pression, support de sécurité, indicateur de niveau éclairé supérieur avant, quatre pieds réglables, menus de verrouillage du logiciel, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge / sous-charge du logiciel, réglages environnementaux sélectionnables par l’utilisateur, avertisseur sonore, réglages de luminosité sélectionnables par l’utilisateur, atténuation de la luminosité automatique, étalonnage de l’écran tactile, tare automatique et (neuf) langues d’utilisation sélectionnables par l’utilisateur
- Un port d’hôte USB frontal facilement accessible qui permet de charger facilement des données de la balance sur une clé USB à mémoire flash sans avoir à atteindre l’arrière de la balance ou à déplacer celle-ci
- Un deuxième périphérique USB, situé à l’arrière de la balance, peut être utilisé pour connecter la balance à un PC
- Les options de connectivité permettent de répondre aux exigences de traçabilité dans les installations traditionnelles
Compliance
Sécurité du produit : CSA C22.2 N° 61010-1, UL 61010-1, CEI 61010-1. Compatibilité électromagnétique : FCC partie 15 classe A, ICES-001 classe A, CEI 61326-1 (émission, classe B, résistance, normes industrielles)
Spécification
Sécurité du produit : CSA C22.2 N° 61010-1, UL 61010-1 | |
50°F à 86°F | |
Entrée adaptateur secteur : 100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz ; Adaptateur secteur |
Pesée, comptage de pièces, pourcentage Pesée, contrôle | |
10 °C à 30 °C |