Learn More
Welch Ilmvac™ Filtre séparateur de brouillard d’huile
Supprimez l’émission de brouillard d’huile. Welch Ilmvac™ — Filtre séparateur de brouillard d’huile incluent un boîtier en polyamide qui permet de vérifier facilement le degré de contamination ou de saturation du filtre.
Marque: Welch Ilmvac™ 700011
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
- Filtres séparateur de brouillard économiques avec brides KF
- Si l’insert de filtre se bloque, un régulateur de pression intégré s’ouvre automatiquement et réduit immédiatement la pression accumulée
- Les inserts de filtre usés peuvent être remplacés facilement
Spécification
1/boîte | |
DN 25 KF | |
Filtre à brouillard d’huile |