Learn More
Welch Ilmvac™ Filtre séparateur de brouillard d’huile
Supprimez l’émission de brouillard d’huile. Welch Ilmvac™ — Filtre séparateur de brouillard d’huile incluent un boîtier en polyamide qui permet de vérifier facilement le degré de contamination ou de saturation du filtre.
133.56€ - 155.85€
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10613682
|
Welch Ilmvac™
700010 |
DN 16 KF |
133.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10330641
|
Welch Ilmvac™
700011 |
DN 25 KF |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Filtres séparateur de brouillard économiques avec brides KF
- Si l’insert de filtre se bloque, un régulateur de pression intégré s’ouvre automatiquement et réduit immédiatement la pression accumulée
- Les inserts de filtre usés peuvent être remplacés facilement
Spécification
1/boîte | |
Filtre à brouillard d’huile |