Learn More
Welch Ilmvac™ Filtre séparateur de brouillard d’huile
Supprimez l’émission de brouillard d’huile. Welch Ilmvac™ — Filtre séparateur de brouillard d’huile incluent un boîtier en polyamide qui permet de vérifier facilement le degré de contamination ou de saturation du filtre.
Marque:  Welch Ilmvac™ 700010
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.05828kg
Code produit. 10613682
  • 133.56€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Filtres séparateur de brouillard économiques avec brides KF
  • Si l’insert de filtre se bloque, un régulateur de pression intégré s’ouvre automatiquement et réduit immédiatement la pression accumulée
  • Les inserts de filtre usés peuvent être remplacés facilement
Spécification
Spécification
1/boîte
DN 16 KF
Filtre à brouillard d’huile