Learn More
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat Code produit.: 11343334
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat
Code produit. p-7112984 Tous les produits Sartorius Produits
1 mg, 2 650 kg/m3, Aluminium, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.71
Click to view available options
Poids:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Densité:
2 650 kg/m3
8 600 kg/m3
Matériau:
Aluminium
Argent nickel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11343334
Marque: Sartorius™ YCW0121AC00
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Fabriqué en aluminium ou argent nickel non magnétisable. Le poids foliaire Sartorius™ OIML de classe E2 sans certificat résiste parfaitement à la corrosion.
  • Les poids milligrammes sont fournis sous forme de poids foliaires
  • Avec des valeurs de masse nominale allant de 1 mg à 5 mg, ils sont fabriqués en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
  • Les poids avec des valeurs de masse nominale allant de 10 mg à 500 mg sont fabriqués en aluminium avec une densité de 8 600 kg/m3
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids à ligne d’épreuve
Classification OIML Classe E2
Matériau Aluminium
Densité 2 650 kg/m3
Poids 1 mg
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat >