Learn More
Sartorius™ Poids à ligne d’épreuve à gorge de préhension OIML de classe F2 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F2 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque: Sartorius™ YCW614-AC-02
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
OIML Classe F2 | |
7 950 kg/m3 |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Acier inoxydable | |
1 kg |