Learn More
Sartorius™ Poids à ligne d’épreuve à gorge de préhension OIML de classe F2 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F2 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
113.00€ - 775.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
---|---|
Classification | OIML Classe F2 |
Densité | 7 950 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373384
|
Sartorius™
YCW314-AC-02 |
1 g |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313394
|
Sartorius™
YCW324-AC-02 |
2 g |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353394
|
Sartorius™
YCW354-AC-02 |
5 g |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393394
|
Sartorius™
YCW414-AC-02 |
10 g |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333404
|
Sartorius™
YCW424-AC-02 |
20 g |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373404
|
Sartorius™
YCW454-AC-02 |
50 g |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313414
|
Sartorius™
YCW514-AC-02 |
100 g |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353414
|
Sartorius™
YCW524-AC-02 |
200 g |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393414
|
Sartorius™
YCW554-AC-02 |
500 g |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333424
|
Sartorius™
YCW614-AC-02 |
1 kg |
220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373424
|
Sartorius™
YCW624-AC-02 |
2 kg |
288.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313434
|
Sartorius™
YCW654-AC-02 |
5 kg |
431.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11397494
|
Sartorius™
YCW714-AC-02 |
10 kg |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
OIML Classe F2 | |
7 950 kg/m3 |