Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe M1 sans certificat Code produit.: 11363374
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe M1 sans certificat
Code produit. 11363374 Tous les produits Sartorius Produits
1 g à 1 kg, Acier inoxydable, 7 850 kg/m3
Code nomenclature Nacres: NB.71
Click to view available options
Poids:
1 g à 1 kg
1 g à 5 kg
1 mg à 500 mg
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium (1 à 5 mg), argent nickel (10 à 500 mg)
Densité:
2 950 kg/m3 (1 à 5 mg), 8 600 kg/m3 (10 mg à 500 mg)
7 850 kg/m3
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11363374
Marque: Sartorius™ YCS31615AC00
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids Sartorius™ OIML de classe M1 sans certificat est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
Valeurs de 1 à 5 mg :
Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
Valeurs de 10à 500 mg :
Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus :
Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Fortement résistant à la corrosion
  • Non magnétisable
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de poids à ligne d’épreuve
Classification OIML Classe M1
Matériau Acier inoxydable
Densité 7 850 kg/m3
Poids 1 g à 1 kg
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe M1 sans certificat >