Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités réglables
Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
Marque:  Diba 006EZS-25-33-AA
Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg
Code produit. 15815484
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Includes: Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord ETFE UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Description
Description
  • Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
  • L’embout réglable ergonomique permet un réglage rapide et facile de la hauteur
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Spécification
25 mm
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 25 x 330mm; 1/ea
150 psi
68.7 to 147.3 mL
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
4 to 40°C
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
330 mm
40°C