Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités réglables
Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
sur devis
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Gamme de température (métrique) | 4 to 40°C |
Porosité | 10 and 30 μm |
Matériau | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
Température max. | 40°C |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15805434
|
Diba
006EZS-06-33-AA |
4.8 to 10.3 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 6.6 x 330mm; 1/ea | 6,6 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805464
|
Diba
006EZS-15-25-AA |
10.6 to 38.9 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 15 x 250mm; 1/ea | 15 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805494
|
Diba
006EZS-35-15-AA |
2.3 to 115.5 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 35 x 150mm; 1/ea | 35 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885474
|
Diba
006EZS-25-25-AA |
29.5 to 108.0 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 25 x 250mm; 1/ea | 25 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855444
|
Diba
006EZS-10-33-AA |
11 to 23.6 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 10 x 330mm; 1/ea | 10 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855474
|
Diba
006EZS-25-15-AA |
1.2 to 58.9 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 25 x 150mm; 1/ea | 25 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855504
|
Diba
006EZS-50-33-AA |
280.4 to 600.9 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 50 x 330mm; 1/ea | 50 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885504
|
Diba
006EZS-50-40-AA |
420.6 to 741.1 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 50 x 400mm; 1/ea | 50 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895434
|
Diba
006EZS-10-15-AA |
0.2 to 9.4 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 10 x 150mm; 1/ea | 10 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895464
|
Diba
006EZS-15-50-AA |
54.8 to 83.1 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 15 x 500mm; 1/ea | 15 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895494
|
Diba
006EZS-35-40-AA |
202.0 to 356.0 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 35 x 400mm; 1/ea | 35 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815424
|
Diba
006EZS-06-10-AA |
0.1 to 2.4 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 6.6 x 100mm; 1/ea | 6,6 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815454
|
Diba
006EZS-10-50-AA |
24.3 to 36.9 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 10 x 500mm; 1/ea | 10 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815484
|
Diba
006EZS-25-33-AA |
68.7 to 147.3 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 25 x 330mm; 1/ea | 25 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815514
|
Diba
006EZS-50-50-AA |
620.9 to 941.4 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 50 x 500mm; 1/ea | 50 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825444
|
Diba
006EZS-10-25-AA |
4.7 to 17.3 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 10 x 250mm; 1/ea | 10 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825474
|
Diba
006EZS-25-10-AA |
1.2 to 34.4 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 25 x 100mm; 1/ea | 25 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825504
|
Diba
006EZS-50-25-AA |
120.2 to 440.7 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 50 x 250mm; 1/ea | 50 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835434
|
Diba
006EZS-06-40-AA |
7.2 to 12.7 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 6.6 x 400mm; 1/ea | 6,6 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835464
|
Diba
006EZS-15-33-AA |
24.7 to 53.0 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 15 x 330mm; 1/ea | 15 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835494
|
Diba
006EZS-35-25-AA |
27.7 to 211.7 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 35 x 250mm; 1/ea | 35 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845424
|
Diba
006EZS-06-15-AA |
0.1 to 4.1 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 6.6 x 150mm; 1/ea | 6,6 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845454
|
Diba
006EZS-15-10-AA |
0.4 to 12.4 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 15 x 100mm; 1/ea | 15 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845484
|
Diba
006EZS-25-40-AA |
103.1 to 181.6 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 25 x 400mm; 1/ea | 25 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865434
|
Diba
006EZS-10-10-AA |
0.2 to 5.5 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 10 x 100mm; 1/ea | 10 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865464
|
Diba
006EZS-15-40-AA |
37.1 to 65.4 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 15 x 400mm; 1/ea | 15 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865494
|
Diba
006EZS-35-33-AA |
134.7 to 288.6 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 35 x 330mm; 1/ea | 35 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875424
|
Diba
006EZS-06-25-AA |
2.1 to 7.5 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 6.6 x 250mm; 1/ea | 6,6 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875454
|
Diba
006EZS-15-15-AA |
0.4 to 21.2 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 15 x 150mm; 1/ea | 15 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875484
|
Diba
006EZS-25-50-AA |
152.2 to 230.7 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 25 x 500mm; 1/ea | 25 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885414
|
Diba
006EZS-06-05-AA |
0.1 to 0.7 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 6.6 x 50mm; 1/ea | 6,6 mm | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885444
|
Diba
006EZS-10-40-AA |
16.5 to 29.1 mL | Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Adjustable Endpieces, 10 x 400mm; 1/ea | 10 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
L’embout réglable ergonomique permet un réglage rapide et facile de la hauteur
Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Specifications
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
40°C |
4 to 40°C | |
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |