Learn More
Diba Manchons OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Utilisez les manchons Omnifit™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™ pour joindre deux colonnes pour le remplissage
Marque: Diba 006EPS-35
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Spécification
Liquid Chromatography (LC) | |
35 mm | |
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 35mm; 1/ea |