Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ SolventPlus™
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ SolventPlus™
Marque:  Diba 006ESAE-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Code produit. 15815314
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
10 mm
Adjustable
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 10mm; 1/ea
Liquid Chromatography Column
PTFE