Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ SolventPlus™
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ SolventPlus™
sur devis
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Description | “End-capped” | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | “End-capped” | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15805314
|
Diba
006ESAE-06 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 6.6mm; 1/ea | Adjustable | 6,6 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815314
|
Diba
006ESAE-10 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 10mm; 1/ea | Adjustable | 10 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825314
|
Diba
006ESAE-15 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 15mm; 1/ea | Adjustable | 15 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835314
|
Diba
006ESAE-25 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 25mm; 1/ea | Adjustable | 25 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845314
|
Diba
006ESAE-35 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 35mm; 1/ea | Adjustable | 35 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855314
|
Diba
006ESAE-50 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 50mm; 1/ea | Adjustable | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865314
|
Diba
006ESFE-06 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 6.6mm; 1/ea | Fixed | 6,6 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875314
|
Diba
006ESFE-10 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 10mm; 1/ea | Fixed | 10 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885314
|
Diba
006ESFE-15 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 15mm; 1/ea | Fixed | 15 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895314
|
Diba
006ESFE-25 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 25mm; 1/ea | Fixed | 25 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805324
|
Diba
006ESFE-35 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 35mm; 1/ea | Fixed | 35 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815324
|
Diba
006ESFE-50 |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 50mm; 1/ea | Fixed | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Specifications
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns | |
PTFE |