Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ SolventPlus™
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ SolventPlus™
Marque: Diba 006ESAE-50
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Spécification
50 mm | |
Adjustable | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Adjustable Column Endpiece, 50mm; 1/ea | |
Liquid Chromatography Column | |
PTFE |