Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ SolventPlus™
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ SolventPlus™
Marque: Diba 006ESFE-15
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Spécification
15 mm | |
Fixed | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 15mm; 1/ea | |
Liquid Chromatography Column | |
PTFE |