Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ SolventPlus™
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ SolventPlus™
Marque: Diba 006ESFE-25
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Spécification
25 mm | |
Fixed | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 25mm; 1/ea | |
Liquid Chromatography Column | |
PTFE |