Learn More
Diba Embouts de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ SolventPlus™
Sélectionnez parmi les embouts de rechange Omnifit™ fixes ou réglables pour colonnes EZ SolventPlus™
Marque: Diba 006ESFE-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Spécification
Liquid Chromatography (LC) | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Fixed Column Endpiece, 10mm; 1/ea |
10 mm | |
Fixed | |
PTFE |