missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oncomodulin Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Code produit 30763369 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30763369 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30763369 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF6345L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Oncomodulin Polyclonal antibody specifically detects Oncomodulin in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Oncomodulin
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène OCM1, OM, ONCM
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant rat Oncomodulin, Met1-Ser109, Accession # P02631
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 654231
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.