Learn More
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance Masks
Op Air Pro Oxygen FFP2 masks are easy to put on with high breathability due to high quality raw material. Made with the Mass Balance approach from recycled materials.
Marque: Kolmi™ M52214S-WH-MB
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.46400kg
Description
- Demi-masque filtrant, classe d’efficacité FFP2 NR D, développé pour protéger contre les aérosols et les particules solides et liquides
- Certifié Type IIR, il protège l’environnement contre les gouttelettes émises par l’utilisateur et protège contre les éventuelles éclaboussures de liquides organiques
- Fixations à la tête tricotées soudées par ultrasons pour un confort optimal
- S’adapte parfaitement au visage pour limiter les fuites à l’intérieur grâce à sa forme et à ses matériaux doux
- Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique
- Emballé dans des sachets en PE individuels
- Fabriqué en France
Spécification
Blanc | |
S | |
EN 149 : 2001 + A1 : 2009, DM classe I, EN 14683 : 2019 + AC : 2019 |
Bandeau | |
Sachet |