Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical Op-Air™ Type IIR avec attaches et couche intérieure en cellulose
Masques médicaux à nouer pour les établissements de soins de santé.
Marque: Kolmi Hopen™ M24101-30
Informations supplémentaires : Poids : 3.42000kg
Description
- Milieu de filtration élevé (polypropylène)
- Couches (intérieures à extérieures) : cellulose humide, polypropylène soufflé par fusion, polypropylène filé-lié
- Attaches et bords du masque souples et non tissés
- Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
- Bande nasale intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Bleu | |
Polypropylène | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 9001 | |
Médical |
Attaches | |
Plissée | |
Oui | |
50 Paquets |