Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe à 2 arrêts Viton noir opaque
Marque: Masterflex™ 97628-30
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Tube Manifold color-codé haute résistance pour application en chimie• Tube Viton™
• Tube Viton™
• 2 arrêts
Spécification
Tubulure à 2 arrêts | |
Viton | |
-13°C | |
Acides, solvants organiques | |
Noire opaque |
1,14 mm | |
Transfert d’acides et de solvants, travaux à haute température | |
12/boîte | |
0,017 à 38 ml/min | |
-13°C à +204°C |